Få mere at vide
Brady™ Reinforced Polypropylene No Photography Prohibition Signs
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Mængde | 1 Ea. |
| Oversigt | Reinforced Polypropylene |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Prohibition Signs Photographing prohibited |
| Tykkelse | 0.369 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to 120°C |
| Form | Round |
| Vist tekst | No Photography Allowed |
| Produkttype | No Photographs Prohibition Sign |
| Vis mere |