Få mere at vide
Brady™ Reinforced Polypropylene No Photography Prohibition Signs
Artikelnummer. 11750184
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11750184
Brand: Brady™ 222973
Tekniske data
Materiale Polypropylene
Mængde 1 Ea.
Oversigt Reinforced Polypropylene
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Prohibition Signs Photographing prohibited
Tykkelse 0.369 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to 120°C
Form Round
Vist tekst No Photography Allowed
Produkttype No Photographs Prohibition Sign
Farve Black on White