Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen obligatoriske skilte
Artikelnummer. 11794834
Skift visning
Vist tekst:
Brug beskyttelseshætte
Brug overtrækssko
Diameter (metrisk):
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Diameter (metrisk) unitSize
11794834 Brug overtrækssko 315 mm Hver
10192304 Brug overtrækssko 200 mm Hver
10623965 Brug beskyttelseshætte 200 mm Hver
11710334 Brug beskyttelseshætte 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11794834 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 252160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Alternativt varenummer PIC 280-DIA 315-B7527
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Oversigt Forstærket polypropylen
Diameter (metrisk) 315 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Tykkelse 0.369 mm
Form Rund
Vist tekst Brug overtrækssko
Produkttype Obligatorisk tegn
Farve Hvid på blå
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.