Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen obligatoriske sikkerhedsskilte
Artikelnummer. 12807272 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
12807272 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 12807272 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 222603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.55 DKK
    51.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.72 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Oversigt Forstærket polypropylen
Diameter (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.369 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Vist tekst Brug øjenbeskyttelse
Produkttype Obligatorisk sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå