Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen obligatoriske åndedrætsbeskyttelsesskilte
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 267-DIA 100-B7527 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Oversigt | Forstærket polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Obligatoriske tegn Brug åndedrætsværn |
| Tykkelse | 0.369 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Form | Rund |
| Vist tekst | Brug åndedrætsværn |
| Vis mere |