Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen brandsikkerhedsskilte
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC 414-148X148-B7527 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Oversigt | Forstærket polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til en bred vifte af applikationer både indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 148 mm |
| Tykkelse | 0.369 mm |
| Bredde (metrisk) | 148 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Form | Firkant |
| Vis mere |