Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen spise- og drikkeforbudsskilte
Product Code. 11720184
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
100 mm
315 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk)
11720184 100 mm
11730184 315 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11720184 Supplier Brady™ Supplier No. 222970
Only null left
Specifications
Alternativt varenummer PIC 224-DIA 100-B7527
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Oversigt Forstærket polypropylen
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Forbudsskilte Forbudt mad og drikke
Tykkelse 0.369 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Rund
Vist tekst Spise og drikke forbudt
Produkttype Spise og drikke forbudte tegn
Farve Sort på hvidt