Få mere at vide
Brady™ Forstærket fotoluminescerende aluminium Anti-Slip Strip
Artikelnummer. p-8004707
Farve:
Fotoluminescerende
Fotoluminescerende, Sort
Dimensioner (L x B):
0,80 m x 30 mm
0,80 m x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11776645
Brand: Brady™ 251932
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvklæbende forstærkede fotoluminescerende aluminium Anti-Slip Strip er ideel til at markere kanterne på trapper og døråbninger. Fås i forskellige lysstyrker.
  • Selvklæbende skridsikker aluminiumsliste er ideel til markering af kanter på trapper og døråbninger.
  • Fås i forskellige lysstyrker.
Tekniske data
Oversigt Fotoluminescerende Anti-slip Strips - Aluminium Høj intensitet / Stribet
Dimensioner (L x B) 0,80 m x 50 mm
Til brug med (applikation) Udgangs- og retningsskilte
Længde (engelsk) 2.6 ft.
Længde (metrisk) 0.8 m
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse 0.148 mm
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Farve Fotoluminescerende, Sort
Materiale Aluminium
Type Anti-skid Tape