Få mere at vide
Brady™ Forstærket fotoluminescerende aluminium Anti-Slip Strip
Artikelnummer. 11776645 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Fotoluminescerende
Fotoluminescerende, Sort
Dimensioner (L x B):
0,80 m x 30 mm
0,80 m x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11776645 Fotoluminescerende, Sort 0,80 m x 50 mm Hver
11766645 Fotoluminescerende, Sort 0,80 m x 30 mm Hver
11742005 Fotoluminescerende 0,80 m x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11776645 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 251932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 DKK
    468.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.94 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Den selvklæbende forstærkede fotoluminescerende aluminium Anti-Slip Strip er ideel til at markere kanterne på trapper og døråbninger. Fås i forskellige lysstyrker.
  • Selvklæbende skridsikker aluminiumsliste er ideel til markering af kanter på trapper og døråbninger.
  • Fås i forskellige lysstyrker.
Tekniske data
Oversigt Fotoluminescerende Anti-slip Strips - Aluminium Høj intensitet / Stribet
Dimensioner (L x B) 0,80 m x 50 mm
Til brug med (applikation) Udgangs- og retningsskilte
Længde (engelsk) 2.6 ft.
Længde (metrisk) 0.8 m
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse 0.148 mm
Bredde (engelsk) 1,97 tommer.
Bredde (metrisk) 50 mm
Farve Fotoluminescerende, Sort
Materiale Aluminium