Få mere at vide
BINDER™ Forstærket indre kammer
Artikelnummer. p-200104358 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB 1060
KB 130
KB 260
KB 470
KB 65
KB 720
KB PRO 1060
KB PRO 130
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720
KBF 1060
KBF 130
KBF 260
KBF 470
KBF 720
KBF PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720
Artikelnummer. 30238244
Brand: BINDER™ 80122505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forstærket indre kammer til klimakamre og køleinkubationskamre.
  • Forstærket indre kammer til omfangsrige og tunge prøver.
  • Vægtkapaciteten varierede fra 100 til 200 kg, afhængigt af model.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB 65
Materiale Rustfrit stål
Type Kammerstativ
Bæreevne (metrisk) 100 kg