Få mere at vide
BINDER™ Reinforced Heating Output
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers FED 720
Beskrivelse
- 400 V option model
- Heats up faster to temperatures up to 300°C
- Improves recovery time
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers FED 720 |
| Temperatur (metrisk) | 300°C (Max.) |
| Type | Heating Output |
| Til brug med (applikation) | For Faster Heating up Time and Improved Recovery Time |
| Spænding | 400 V |