Få mere at vide
Gilac™ Forstærket fint perforeret stabelbar kasse med håndtag
Artikelnummer. 30245723
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
545 x 390 x 200 mm
545 x 390 x 300 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30245723 545 x 390 x 200 mm
30245675 545 x 390 x 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245723 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G154749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.96 DKK
    233.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.27 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fint perforeret kasse i fødevaregodkendt plast (HDPE). Stabelbar forstærket kasse med håndtag, ideel til håndtering i fødevareindustrien.
  • Stabelbar forstærket kasse med håndtag, ideel til håndtering i fødevareindustrien
  • Dens meget fine perforeringer sikrer fremragende ventilation af maden, selv når den er stablet
  • Denne forstærkede æske i professionel kvalitet er designet til intensiv brug
Tekniske data
Produkttype Lagerbeholder
Dimensioner (L x B) 545 x 390 mm
Dimensioner (L x B x H) 545 x 390 x 200 mm
Højde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) 545 mm
Bredde (metrisk) 390 mm