Få mere at vide
BINDER™ Ventilator, forstærket
Artikelnummer. 16474439 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre FD 720
BINDER Kamre FED 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16474439 BINDER Kamre FED 720
16404059 BINDER Kamre FD 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474439 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 80121781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22235.00 DKK
    20172.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 2062.55 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Forstærket blæser for øget luftskiftehastighed, inklusive opgraderet varmeeffekt for hurtigere opvarmningstid og forbedret genvindingstid op til 300 C; ikke °i forbindelse med mulighed for belastningsstyring.
  • 400 V option model
  • Øger luftskiftehastigheden
  • Opgraderet varmeydelse for hurtigere opvarmningstid og forbedret genopretningstid
  • Til brug med temperaturer op til 300 °C
  • Ikke til brug i forbindelse med mulighed for belastningsstyring
Tekniske data
Oversigt Ventilator, forstærket - 400 V option model, for øget luftskiftehastighed, inkl. opgraderet varmeeffekt for hurtigere opvarmningstid og forbedret genopretningstid; max. 300°C; ikke °i forbindelse med mulighed for belastningsstyring
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre FED 720
Temperatur (metrisk) 300 °C (maks.)
Type Ventilator
Til brug med (applikation) Stigende luftskiftehastigheder, inklusive opgraderet varmeydelse
Spænding 400 V