Beskrivelse
- 400 V option model
- Øger luftskiftehastigheden
- Opgraderet varmeydelse for hurtigere opvarmningstid og forbedret genopretningstid
- Til brug med temperaturer op til 300 °C
- Ikke til brug i forbindelse med mulighed for belastningsstyring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ventilator, forstærket - 400 V option model, for øget luftskiftehastighed, inkl. opgraderet varmeeffekt for hurtigere opvarmningstid og forbedret genopretningstid; max. 300°C; ikke °i forbindelse med mulighed for belastningsstyring |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre FD 720 |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C (maks.) |
| Type | Ventilator |
| Til brug med (applikation) | Stigende luftskiftehastigheder, inklusive opgraderet varmeydelse 2200 W |
| Spænding | 400 V |