Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Medium (RCM) (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112238
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10341383
Brand: Thermo Scientific™ CM0149B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn og dyrk clostridier og andre anaerober, der forekommer i fødevarer og patologiske prøver med dette medium.
Dyrk og opregn clostridier og andre anaerober, der forekommer i fødevarer og patologiske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Forstærket Clostridium Medium. Et halvfast, meget nærende medium kan bruges som berigelsesmedium for at optimere væksten af clostridier før sub-dyrkning til fast agar.
Brug forstærket Clostridial Medium (RCM) til isolering og dyrkning af anaerobe organismer, der forekommer i en række habitater, herunder fødevarer og patologiske prøver.
  • Overlegen fertilitet: mediet producerede det højeste levedygtige antal sammenlignet med andre medier testet af Hirsch& Grinstead 1
  • Differential: kan laves differential for sulfit-reducerende clostridier ved tilsætning af natriumsulfit og ferricitrat 2
Forstærket Clostridial Medium (RCM) er designet af Hirsch& Grinstead 1 til dyrkning og optælling af clostridier. De viste, at mediet var mere frugtbart og gjorde det muligt at initiere vækst fra små inokuler lettere end fem andre testede medier. I en yderligere sammenligning var det højest opnåelige antal levedygtige det anvendte kriterium, og igen viste RCM sig overlegen. Sammenlignet med miltinfusionsmediet fra Mundt& Jones 3 , RCM gav noget højere tal (Gibbs & Hirsch 4 ).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Forstærket Clostridium Medium (RCM) (Dehydreret)
Form Pulver
Medietype Forstærket Clostridium Medium
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Kun til laboratoriebrug