Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reinforced Clip Bar Shelf for Vios iDx 165 Incubator
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Accessory for Vios iDx 165, Vios iDx CR 165 incubators
Accessory for Vios iDx 165, Vios iDx CR 165 incubators
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Vios iDx 165 and Vios iDx CR 165 Incubators |
| Materiale | Stainless Steel |
| Type | Shelf Kit |
| Inkluderer | Clip Bar |
| Mængde | 3 Pk. |