Få mere at vide
Reinecke Salt, ACS Reagens
Artikelnummer. 10790292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10790292 25 g Glasflaske 25g
10075640 100 g Glasflaske 100g
10105323 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10790292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423330250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13573-16-5
Molekylær formel C4H10CrN7S4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 354.46
MDL nummer MFCD00150925
Synonym Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reinecke salt
Smeltepunkt 270.0°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Lineær formel NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formel vægt 354.46
Grad ACS-reagens
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Følsomhed Passes Test
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Reinecke salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /