Få mere at vide
Reinecke Salt, ACS Reagent
Artikelnummer. 10075640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10075640
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13573-16-5
Molekylær formel C4H10CrN7S4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 354.46
MDL nummer MFCD00150925
Synonym Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reinecke salt
Smeltepunkt 270.0°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Lineær formel NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formel vægt 354.46
Grad ACS-reagens
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Følsomhed Passes Test