Få mere at vide
Reichert™ Reichert™ Rhino ultra-holdbare håndholdte refraktometre
Artikelnummer. 10481825
Skift visning
Nøjagtighed:
±0,2
±0,25
Skala Range:
0 til 30 Brix
0 til 50 Brix
50 til 90 Brix
Inkrementer:
0,2 og 0,5
0.2%
0.25%
Brydningsindeks:
1,333 til 1,3811
1,333 til 1,42
1,4201 til 1,5177
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nøjagtighed Skala Range Inkrementer Brydningsindeks Pakningsstørrelse
10481825 ±0,2 50 til 90 Brix 0.2% 1,4201 til 1,5177 Hver
10309714 ±0,25 0 til 50 Brix 0.25% 1,333 til 1,42 Hver
10546475 ±0,2 0 til 30 Brix 0,2 og 0,5 1,333 til 1,3811 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481825 Leverandør Reichert™ Leverandørnr. 137533L0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 DKK
    1740.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 374.52 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designet specielt til robust fabriks- og —feltbrug fuldt IIP67 vandafvisende, støvtæt og slagfast
  • Automatisk temperaturkompensation eliminerer behovet for temperaturkorrektionsdiagrammer
  • Optik og instrumentvægte er permanent forseglet inde i refraktometerhuset
  • Forstørrede skalaer har letlæselige markeringer og inddelinger for ægte aflæsninger og nøjagtige resultater
  • Modellerne tilbydes med Brix-skalaer på 0-30, 0-50 og 50-90 %
Order Info
Rhino Model for Industrial Fluid Testing er også tilgængelig; se kat. Ingen. RE-10440.
Specifica
Type Håndholdt ultraholdbart refraktometer
Skala Range 50 til 90 Brix
Brydningsindeks 1,4201 til 1,5177
Model- BRIX 90
Nøjagtighed ±0,2
Inkrementer 0.2%
Til brug med (applikation) Fødevarer og drikkevarer, kemiske, farmaceutiske og industrielle skærevæsker
Certificeringer/compliance IP67
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.