Få mere at vide
Reichert™ Rhino Ultra-Durable Håndholdte Automotive Fluids Refraktometre
Artikelnummer. p-3592918
Nøjagtighed:
±0,55 °C
Skala Range:
1,1 til 1,4 Vægtfylde, 0 °C til -°48 C Frostbeskyttelse, 0 til 70 % ethylenglycol, 0 til 61 % propylenglycol
Inkrementer:
0,01 sp. gr., 3 °C, 1 %, 0,0001nD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10655915
Brand: Reichert™ 137564L0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Duo-Chek-modeller tester motorkølevæske og batteriopladning på fabrikken og i —marken, fuldt IP67 vandafvisende, støvtæt og slagfast
Sort polymerhus er slagfast, IP67-klassificeret støvtæt og vandafvisende. Forbedret billedkvalitet med blå prisme for forbedret skala og læsesynlighed. Mål motorkølevæskens frysepunkt og glykolkoncentration plus batteriopladning.
  • Bærbar —ingen batteri eller strømledning påkrævet
  • IP67-klassificeret, vandtæt design eliminerer kondens på optikken
  • Robust design til at modstå mange års brug
  • Kontroller motorkølevæske og batteriopladning med ét instrument
  • Mål både ethylenglycol-baserede og propylenglycol-baserede motorvæsker
  • Optik og instrumentvægte er permanent forseglet inde i refraktometerhuset
  • Lyse, letlæselige forstørrede skalaer
  • Automatisk temperaturkompensation giver korrekte resultater uanset miljøet
  • Nøjagtighed til inden for 1°
  • Kalibrer i destilleret vand
Model DC60 måler ind° C
Model DC70 måler ind° F
Ordreinfo
Rhino Model for Industrial Fluid Testing er også tilgængelig; se kat. Ingen. RE-10440.
Tekniske data
Type Håndholdt Ultra-holdbart Automotive Fluids Refractometer
Skala Range 1,1 til 1,4 Vægtfylde, 0 °C til -°48 C Frostbeskyttelse, 0 til 70 % ethylenglycol, 0 til 61 % propylenglycol
Brydningsindeks 1,33 til 1,48
Kalibrering Destilleret vand
Nøjagtighed ±0,55 °C
Opløsning 0,55 °C
Inkrementer 0,01 sp. gr., 3 °C, 1 %, 0,0001nD
Inkluderer Seks måleskalaer
Certificeringer/compliance ASTM
Dimensioner (L x B x H) 9,7 x 1,5 x 1,5 tommer. (246,3 x 38,1 x 38,1 mm)
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 38.1 mm
Længde (engelsk) 9,7 tommer.
Længde (metrisk) 246.3 mm
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm