Få mere at vide
Reichert™ Industrielle væskeprøverefraktometre
:
RI-område 1,3330 til 1,3860nD
Beskrivelse
Indeholder
- Holdbar plastik bæretaske
- Prøvepåføringspipetter
- Kalibreringsjusteringsnøgle
Bærbare testere er ideelle til applikationer, herunder køle- og smøremidler til metalbearbejdning, varmebehandlingsvæsker, hydrauliske væsker, brandslukningsskum og pletteringsbade.
- Automatisk temperaturkompensation giver nøjagtige aflæsninger uden korrektionstabeller eller temperaturmåling
- Temperaturkompensationsområde, 15° til 38 °C (59° til 100 °F)
- Store, letlæselige skalaer og dybdeskarphed
- Bærbar: ingen batterier eller strømledning påkrævet
- Robust, kemikaliebestandigt hus
IFT10HP model
- Optisk højpræcisionsinstrument med forbedrede trin på 0,1 skala fra 0-10 til test af syntetiske skære- og slibevæsker og smøremidler med lav koncentration
- 10X fokuserbart okular
- Belagte antirefleksglas optiske komponenter forbedrer belysning og skyggelinjekontrast
- Forseglet hus og okular; IP67 klassificeret vandtæt og støvtæt
- Sort polykarbonathus reducerer strølys
- 0-30 vilkårlig skala er opdelt i 0,5 trin; nøjagtighed til± 0,25 %
- Okular med stor fokusdybde
- Bygget til produktionsgulvbrug; slagfast til at modstå gentagne fald fra tre fod
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Skala Range | 0 til 30 Brix |
| Brydningsindeks | 1,33 til 1,38 |
| Kalibrering | Destilleret vand |
| Nøjagtighed | ±0,2 |
| Inkrementer | 0.5% |
| Til brug med (applikation) | Ideel til applikationer, herunder køle- og smøremidler til metalbearbejdning, varmebehandlingsvæsker, hydrauliske væsker, brandslukningsskum og pletteringsbade |
| Inkluderer | Holdbar plastikbæretui, prøvepåføringspipetter, kalibreringsjusteringsnøgle |
| Temperaturkompensation | 15 °C til 38 °C |