Få mere at vide
Reichert™ Handheld Digital Refractometers
Artikelnummer. p-3412358
Nøjagtighed:
±0,0002nD,± 0,2% Brix
Opløsning:
0,0001nD, 0,1% Brix
Temperaturkompensation:
10 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10440274
Brand: Reichert™ 13940000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Måler, bæretaske, batterier, instruktioner
Store funktioner og ydeevne i en lille pakke
Disse alsidige lommerefraktometre er nemme at bruge og giver hurtige resultater. De er økonomiske i drift og giver mere end 10.000 målinger på to AAA-batterier.
  • LCD-udlæsning skifter mellem brydningsindeks og % Brix-tilstande
  • Brede måleområder på 1,3330 til 1,4465 RI og 0,0 til 62,0 % Brix dækker de fleste applikationer
  • Femcifret display med høj kontrast viser komplet måling —uden rulning af cifre
  • Automatiske aflæsninger på få sekunder ved et tryk på en knap, —ingen grund til at stole på brugerens fortolkning af en skyggelinje
  • Elektronisk automatisk temperaturkompensation fra 10° til 40 °C (50° til 104 °F) for nøjagtige målinger indendørs eller udendørs
  • Batteri: 2 x“ AAA” ; Automatisk slukketilstand forlænger batteriets levetid ud over 10.000 målinger; batterilevetid indikator vises, når enheden er tændt
  • Robuste huse; vandafvisende og støvtæt
  • Gummigreb på hver side giver et skridsikkert greb
  • Display: LCD-panel med direkte læsning; kan skiftes mellem RI- og Brix-skalaer
  • Opløsning: 0,0001 RI-enheder; 0,1 % Brix
  • Nøjagtighed:± 0,0002 RI,± 0,2% Brix
  • Vandkalibrering
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,1 °C
Certificeringer
CE, RoHS og WEEE
Overholdelse
IP65 støvtæt/vandafvisende
garanti
Et år
Tekniske data
Type Håndholdt digitalt dobbeltskala refraktometer
Brydningsindeks 1,33 til 1,45
Kalibrering Destilleret vand
Nøjagtighed ±0,0002nD,± 0,2% Brix
Opløsning 0,0001nD, 0,1% Brix
Vise LCD
Skala Type Brix TC, Brydningsindeks og Brydningsindeks TC
Belysningstype 589nm LED
Til brug med (applikation) Nem at bruge og giver hurtige resultater
Inkluderer Måler, bæretaske, batterier, instruktioner
Certificeringer/compliance IP65, RoHS, WEEE, CE
Vægt (engelsk) 3,5 oz.
Vægt (metrisk) 100 g
Dimensioner (L x B x H) 3,9 x 2,13 x 1,06 tommer. (99 x 54,1 x 26,9 mm)
Højde (engelsk) 1,06 tommer
Højde (metrisk) 26.9 mm
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 99 mm
Bredde (engelsk) 2,13 tommer.
Bredde (metrisk) 54.1 mm
Temperaturkompensation 10 °C til 40 °C