Få mere at vide
Rehmannioside D, MedChemExpress
Beskrivelse
Rehmannioside D is a carotenoid glycoside.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rehmannioside D |
| CAS | 81720-08-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H42O20 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 125 mg/mL (182.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]1[C@@]([C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)(C=CO2)O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 686.61 |
| Formel vægt | 686.61 |
| Vis mere |