Få mere at vide
Corning™ Almindelig føtalt bovint serum
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4255452
Mængde:
500 ml
Produkttype:
Fetal Bovine Serum
Varme inaktiveret:
Nej
pH:
7.6± 0,8
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15343681
Brand: Corning™ 35010CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
FBS er et almindeligt anvendt cellekulturmediesupplement, som hjælper med at opretholde cellevækst og tilfredsstille metaboliske krav.
  • Sera opsamles aseptisk og behandles i en cGMP-facilitet
  • Hver batch af råserum screenes for endotoksin, resterende hæmoglobinkoncentration og mikrobiologisk kvalitet, før det bruges i produktionen
  • Batcher af råserum samles og blandes kontinuerligt før filtrering for at sikre ensartet kvalitet gennem hele partiet
  • De sidste partier testes for endotoksin, hæmoglobin, pH, mycoplasma og vækstfremme. Biokemiske analyser og virustest er også tilgængelige efter anmodning
  • Almindelig FBS er hentet fra besætninger i USDA godkendte lande (f.eks.: Mexico, Honduras, Costa Rica, Nicaragua osv.)
Ordreinfo
Sendes i frossen form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP
Farve Ravgul til rødlig
Indhold og opbevaring -25° til -15 °C
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Kilde Bovint foster
Grad Fast
Endotoksin koncentration ≤20 EU/ml
Til brug med (applikation) Anvendes som et supplement til cellekulturmedier for at hjælpe med at opretholde cellevækst og metabolisme. Dette produkt er kun til forskningsbrug.
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration <30 mg/dL
Osmolalitet 315± 35 mOsm/kg
pH 7.6± 0,8
Proteinindhold 30 til 50 g/l
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål.