Få mere at vide
Corning™ Almindelig føtalt bovint serum
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343681
Skift visning
Mængde:
500 ml
Produkttype:
Fetal Bovine Serum
Varme inaktiveret:
Nej
pH:
7.6± 0,8
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Produkttype Varme inaktiveret pH Pakningsstørrelse
15343681 500 ml Fetal Bovine Serum Nej 7.6± 0,8 500ml
1 options
Artikelnummer. 15343681 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 35010CV
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
FBS er et almindeligt anvendt cellekulturmediesupplement, som hjælper med at opretholde cellevækst og tilfredsstille metaboliske krav.
  • Sera opsamles aseptisk og behandles i en cGMP-facilitet
  • Hver batch af råserum screenes for endotoksin, resterende hæmoglobinkoncentration og mikrobiologisk kvalitet, før det bruges i produktionen
  • Batcher af råserum samles og blandes kontinuerligt før filtrering for at sikre ensartet kvalitet gennem hele partiet
  • De sidste partier testes for endotoksin, hæmoglobin, pH, mycoplasma og vækstfremme. Biokemiske analyser og virustest er også tilgængelige efter anmodning
  • Almindelig FBS er hentet fra besætninger i USDA godkendte lande (f.eks.: Mexico, Honduras, Costa Rica, Nicaragua osv.)
Ordreinfo
Sendes i frossen form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP
Farve Ravgul til rødlig
Indhold og opbevaring -25° til -15 °C
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Kilde Bovint foster
Grad Fast
Endotoksin koncentration ≤20 EU/ml
Til brug med (applikation) Anvendes som et supplement til cellekulturmedier for at hjælpe med at opretholde cellevækst og metabolisme. Dette produkt er kun til forskningsbrug.
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration <30 mg/dL
Osmolalitet 315± 35 mOsm/kg
pH 7.6± 0,8
Proteinindhold 30 til 50 g/l
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål.