missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Regorafenib (Pyridine)-N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Regorafenib (Pyridine)-N-oxide |
| CAS | 835621-11-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H15 Cl F4 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15ClF4N4O4/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-30(18)33)34-12-3-5-17(16(23)9-12)29-20(32)28-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,28,29,32) |
| SMIL | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1=O |
| IUPAC navn | 4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluoro-phenoxy]-N-methyl-1-oxo-pyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.81 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?