Få mere at vide
Regorafenib monohydrat, Mikromol™
Beskrivelse
Regorafenib monohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Regorafenib Monohydrate |
| CAS | 1019206-88-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Regorafenib Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H15 Cl F4 N4 O3 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-, hydrate (1:1), Regorafenib Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2 |
| SMIL | O.CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluorophenoxy]-N-methylpyridin-2-carboxamid; Hydrate |
| Vis mere |