Få mere at vide
Regorafenib-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Regorafenib-d3 |
| CAS | 1255386-16-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H12D3ClF4N4O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-(methyl-d3)-2-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15ClF4N4O3/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32)/i1D3 |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(F)C=C(OC3=CC=NC(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)=C3)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.83 |
| Formel vægt | 485.0957 |
| Vis mere |