Få mere at vide
Lonza™ REGM™ Nyreepitelcellevækstmedium SingleQuots™ Kit
:
hEGF: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, FBS: 2,5 mL, Transferrin: 0,5 mL, Triiodothyronin: 0,5 mL, Epinephrin: 0,5 mL
Beskrivelse
- Sælges separat SingleQuot™ kit til supplering af basalmedium.
- En del af det fulde REGM™ Nyreepitelcellevækstmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3190), som består af basalmedium og kosttilskud pakket sammen.
- Basal medium og SingleQuot™ kit formuleret til at vedligeholde og udvide de fleste nyreepitelceller.
- Inkluderer følgende:
- 1 x hætteglas med grøn hætte med hEGF, 0,50 ml
- 1 x lilla hætteglas med insulin, 0,50 ml
- 1 x hætteglas med naturligt låg med hydrocortison, 0,50 ml
- 1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000, 0,50 ml
- 1 x flaske med FBS, 2,50 ml
- 1 x Natural Cap-hætteglas med transferrin, 0,50 ml
- 1 x ravfarvet hætteglas med triiodothyronin, 0,50 ml
- 1 x ravfarvet hætteglas med epinephrin, 0,50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Epitelceller |
| Produkttype | Kosttilskud og vækstfaktorer |
| Mængde | hEGF: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, FBS: 2,5 mL, Transferrin: 0,5 mL, Triiodothyronin: 0,5 mL, Epinephrin: 0,5 mL |
| Indhold og opbevaring | hEGF, Insulin, Hydrocortison, GA-1000, FBS, Transferrin, Triiodthyronin, Epinephrin |