Få mere at vide
WTW™ Regenereringssæt til WTW™ StirrOx™ G
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10692812
Til brug med (udstyr):
StirrOx™ G Iltsensor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10692812
Brand: WTW™ 202710
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) StirrOx™ G Iltsensor
Type Regenereringssæt
Inkluderer Elektrolyt, renseopløsning, 3 udskiftelige hoveder foliemembran og slibning