Få mere at vide
WTW™ Regenereringssæt til WTW™ Iltsensorer CellOx 325, TA 197 Oxi , ConOx
Beskrivelse
- Regenereringssæt til WTW™ Iltsensorer CellOx 325, TA 197 Oxi , ConOx
- Membrandækkede galvaniske opløst iltsensorer til måling i vand og vandholdige opløsninger - lav vedligeholdelse og ingen polariseringstid påkrævet
- Til øjeblikkelig måling
- Nem luftkalibrering med vanddampmættet luft i kalibreringsbeholderen
- Brugervenlig og lang driftstid
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Regenereringssæt |
| Inkluderer | Elektrolyt, renseopløsning, 3 udskiftelige hoveder foliemembran og slibning |
| Til brug med (udstyr) | Sensor CellOx 325 ConOx, TA 197 Oxi og MPP 350 |