Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mulighed for køle- og fryserdøre
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Tilpas konfigurationer af køleskab og fryser, så de bedre passer til laboratoriets behov Thermo Scientific™ Muligheder for køle- og fryseskabsdøre, som omfatter glas- og opvarmede glasdøre, samt enten højre- eller venstresving.
Til brug med Thermo Scientific Forma , Jewett , Puffer Hubbard , og Revco serie. Massive døre er standard på de fleste køleskabe, medmindre andet er angivet. Valgfri dobbelte glasdøre skal angives ved bestilling. Kontakt din salgsrepræsentant for information om opvarmede glasdøre.
- Glasdøre standard på udvalgte blodbank-, kromatografi- og apotekskøleskabe
- Glasskydedøre standard på alle 45,8 cu. ft. (1297L) modeller
- Opvarmede glasdøre øger strømstyrken og kan kræve næste størrelse breaker
Bestillingsoplysninger:
Dørmuligheder skal angives ved bestilling
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Køle- og frysedør, massiv |
| Kapacitet (engelsk) | 45,8 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 1297 L |
| Dør stil | Hængslet |
| Dørmateriale | Glas (dør) |
| Hængsel Side | Venstre |
| Til brug med (udstyr) | 23,3 cu. ft. (659L) Forma , Jewett , Puffer Hubbard , og Revco Høj ydeevne |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.