Få mere at vide
Grant Instruments™ Grant R Series køleenhed
Artikelnummer. 11486447
Skift visning
Dybde (metrisk) interiør:
490 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) interiør Pakningsstørrelse
11486447 490 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11486447 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. R4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60020.00 DKK
    56068.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 3951.71 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Grant R4 og R5 kølecirkulatorer giver en kilde til præcisionskøling til de fleste lavtemperaturapplikationer. Velegnet til brug i både åben og lukket sløjfecirkulation (dvs. fjernbeholder, åben eller lukket). Modeller inkluderer en aftapningshane og et relæ til at styre køling til/fra.
  • Valg af to basiskøleenheder og fire opvarmede cirkulatorer, temperaturområde -47 ºC til 100 ºC (modelafhængig)
  • Stabilitet: Op til± 0,01 ºC
  • Ingen spildventil fordræn
  • Sikker - vandfrysebeskyttelsestermostat og 27 bar højtrykskontakt
  • 3 forudindstillede programmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Temperaturområde -30 °C til +100 °C
Bredde (metrisk) 390 mm
Højde (metrisk) 530 mm
Dybde (metrisk) interiør 490 mm
Spænding 120/230 V