Få mere at vide
Stuart™ Kølet ryste inkubator med IQ/OQ
Artikelnummer. 15857894
Skift visning
Hastighedsområde:
30 til 300 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde unitSize
15857894 30 til 300 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15857894 Leverandør Stuart™ Leverandørnr. 7952024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stuart™ Refrigerated Shaking Incubator med IQ/OQ er ideel til cellekulturapplikationer og i overensstemmelse med lovgivningsmyndighedernes krav
  • Kombinationen af ryster og inkubator gør disse instrumenter ideelle til cellekulturprocedurer
  • Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed
  • Tvungen luftcirkulation sikrer ensartet temperatur inde i kammeret
  • Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm
  • Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud
  • Orbital rystende bevægelse sikrer ensartet blanding og fremmer samtidig bakterievækst
  • Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage
  • Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystehandlingen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre
  • Den tilbagetrækkelige platform giver nem adgang til prøverne på bagsiden af inkubatoren, men låses sikkert på plads under drift
  • Indbygget USB forbindelse og dedikeret software tillader langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc
  • Modeller, der inkluderer IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation, overholder lovpligtige myndigheders krav
Tekniske data
Orbit 16 mm
Hastighedsområde 30 til 300 rpm
Elektriske krav 230 V
Temperaturområde (metrisk) 60 °C (maks.)
Holder 115 L
Temperaturområde (engelsk) 140 °F maks.
Frekvens 50 Hz
Dimensioner (LxB) Platform 52.6 x 39 cm
Dimensioner (L x B x H) 46.5 x 62.3 x 39.5 cm
Model- SI600C
Vise Digital
Til brug med (applikation) Cellekulturapplikationer
Inkluderer Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
Stil Kølet
Timer rækkevidde 1 sek. til 9 dage