Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Kølet shaker inkubator, 230V EU
Artikelnummer. 10147731 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
4 °C til 75 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
10147731 4 °C til 75 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10147731 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49434.00 DKK
    45854.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 3579.10 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Multifunktionel inkuberet køleskabsryster med temperaturområde fra 4 til 75 grader Celsius.
  • Enviro-Genie er et køleskab / inkubator / rotator / vippe / omrører til undersøgelse af mikroorganismer og vævscellevækst under strengt kontrollerede temperatur- og omrøringsforhold.
  • Designet til at give sikkerhed for præcis temperaturkontrol og ensartethed til krævende inkubations-/køleapplikationer uden at optage en masse plads.
  • Leveres med magnetisk platform; en clipsplade hver til –10 13 mm, –15 17 –mm, 28 30 mm rør; fire posemonteringsstrimler; skridsikre bakke; stabelbar trådstativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 1 til 35 rpm
Elektriske krav 230 V, EU stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 75 °C
Strømstyrke 2,5 A
Holder 24 L
Produkttype Kølet ryste inkubator
Bæreevne (engelsk) 10 lb.
Certificeringer/compliance CE
Frekvens 50 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 19,5''
Dybde (engelsk) Interiør 10 tommer
Dybde (metrisk) 495 mm
Dybde (metrisk) interiør 254 mm
Dimensioner (LxB) Platform 8 x 14 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 19,5 x 24,5 x 14,5 tommer.
Højde (engelsk) 14,5 tommer
Højde (metrisk)  368 mm
Længde (engelsk) 24,5 tommer
Længde (engelsk) Interiør 14,25 tommer
Længde (metrisk) 622 mm
Længde (metrisk) interiør 362 mm
Længde (metrisk) platform 340 mm
Bredde (engelsk) 19,5''
Bredde (engelsk) platform 8 tommer
Bredde (metrisk) 495 mm
Bredde (metrisk) interiør 254 mm
Bredde (metrisk) platform 200 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 90 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 41 kg
Vægt (engelsk) 80 lb.
Vægt (metrisk) 36 kg
Nøjagtighed ±0,2 °C
Oversigt Multifunktionel inkuberet køleskabshaker
Model- Enviro-Genie, 230V EU stik
Vise Klar LED
Til brug med (applikation) Enviro-Genie er et køleskab / inkubator / rotator / vippe / omrører til undersøgelse af mikroorganismer og vævscellevækst under strengt kontrollerede temperatur- og omrøringsforhold.
Til brug med (udstyr) Holder næsten enhver beholder i enhver vinkel. Udvidelsessæt fås til øget kapacitet og forskellige beholdere.
Inkluderer 1 clipsplade hver til 10-13 mm, 15- 17 mm, 28-30 mm rør, 4 posemonteringsstrimler, skridsikker bakke, hylde, 2 integrerede magnetomrørere
Platform stil Magnetisk
Timer rækkevidde Programmerbar til 99 timer
Garanti og servicetilbud 2 år