Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kølede rugemaskiner med 4 °C til 60 °C rækkevidde
Artikelnummer. 30280823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 l
250 l
420 l
670 l
Dimensioner (L x B x H):
790 x 820 x 1690 mm
700 x 640 x 1215 cm
700 x 640 x 1615 cm
940 x 820 x 1990 cm
Antal hylder:
2
3
4
Spænding:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Antal hylder Spænding
30280823 150 l 700 x 640 x 1215 cm 2 230 V
30280822 250 l 700 x 640 x 1615 cm 3 230 V
30280820 670 l 940 x 820 x 1990 cm 4 230 V
30280821 420 l 790 x 820 x 1690 mm 3 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280823 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TFSRI150230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41665.00 DKK
    32645.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 9019.71 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Køleinkubatorer er afgørende for at opretholde præcise lavtemperaterforhold, der er nødvendige for vækst og bevarelse af prøver.
Thermo Scientific™ Køleinkubatorer med et temperaturområde fra 4 °C til 60 °C benytter robust kompressorkøling for at sikre et kontrolleret temperaturmiljø og fås i forskellige størrelser, der passer til dine anvendelsesbehov.
  • Temperaturområde 4 °C til 60 °C
  • Temperaturstabilitet og ensartethed passer til de fleste anvendelser
  • Den miljøvenlige kulbrintebryder, R290, har et Global Warming Potential-indeks (GWP) på 3, hvilket minimerer kølesystemets miljøpåvirkning
  • 7 tommer Touchskærm til dataeksport, alarmhistorik, driftsstatus og realtids temperaturkurve
  • Et belagt skabsindvendigt og justerbare hylder gør rengøringen let med fleksibel og korrosionsresistent funktion
  • USB Dataeksport
  • Temperatursensor åben/genvejs-alarm, døråbningsalarm, standby eller automatisk genstart efter strømsvigt
  • Højtemperaturafbrydning og lavtemperaturalarm
  • Mulighed for at programmere og gemme op til 40 programmer, med 99 segmenter hver på brugergrænsefladen
  • Tre-niveaus adgangskontrol for at undgå ikke-autoriseret drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 150 l
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Konvektion type Tvungen
Belysning Ja
Materiale Kulstofstål, malet
Antal hylder 2
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Type Køleinkubatorer
Model- TFS RI 150
Kølemiddel R290
Temperaturstabilitet 0,1 °C ved 37 °C
Temperaturensartethed 0,7 °C ved 37 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 550 x 450 x 615 cm
Dimensioner (L x B x H) 700 x 640 x 1215 cm
Spænding 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.