Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kølede rugemaskiner med 4 °C til 60 °C rækkevidde
Artikelnummer. 30280820 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 l
250 l
420 l
670 l
Dimensioner (L x B x H):
790 x 820 x 1690 mm
700 x 640 x 1215 cm
700 x 640 x 1615 cm
940 x 820 x 1990 cm
Antal hylder:
2
3
4
Spænding:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Antal hylder Spænding
30280820 670 l 940 x 820 x 1990 cm 4 230 V
30280823 150 l 700 x 640 x 1215 cm 2 230 V
30280822 250 l 700 x 640 x 1615 cm 3 230 V
30280821 420 l 790 x 820 x 1690 mm 3 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280820 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TFSRI720230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93290.00 DKK
    73102.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 20187.40 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Køleinkubatorer er afgørende for at opretholde præcise lavtemperaterforhold, der er nødvendige for vækst og bevarelse af prøver.
Thermo Scientific™ Køleinkubatorer med et temperaturområde fra 4 °C til 60 °C benytter robust kompressorkøling for at sikre et kontrolleret temperaturmiljø og fås i forskellige størrelser, der passer til dine anvendelsesbehov.
  • Temperaturområde 4 °C til 60 °C
  • Temperaturstabilitet og ensartethed passer til de fleste anvendelser
  • Den miljøvenlige kulbrintebryder, R290, har et Global Warming Potential-indeks (GWP) på 3, hvilket minimerer kølesystemets miljøpåvirkning
  • 7 tommer Touchskærm til dataeksport, alarmhistorik, driftsstatus og realtids temperaturkurve
  • Et belagt skabsindvendigt og justerbare hylder gør rengøringen let med fleksibel og korrosionsresistent funktion
  • USB Dataeksport
  • Temperatursensor åben/genvejs-alarm, døråbningsalarm, standby eller automatisk genstart efter strømsvigt
  • Højtemperaturafbrydning og lavtemperaturalarm
  • Mulighed for at programmere og gemme op til 40 programmer, med 99 segmenter hver på brugergrænsefladen
  • Tre-niveaus adgangskontrol for at undgå ikke-autoriseret drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (metrisk) 670 l
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Konvektion type Tvungen
Belysning Ja
Materiale Kulstofstål, malet
Antal hylder 4
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Type Køleinkubatorer
Model- TFS RI 720
Kølemiddel R290
Temperaturstabilitet 0,1 °C ved 37 °C
Temperaturensartethed 0,7 °C ved 37 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 790 x 628 x 1350 cm
Dimensioner (L x B x H) 940 x 820 x 1990 cm
Spænding 230 V