Få mere at vide
Grant Instruments™ Kølede nedsænkningskølere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8014641
Temperaturområde:
-15 °C til +40 °C
0 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11466487
Brand: Grant Instruments™ C1GR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølede dykkølere består af en kølespiral forbundet til en køleenhed med et fleksibelt rør. Udtræk varme kontinuerligt, mens badets kontrolenhed styrer temperaturen.
  • C1GR 0 °C til 40 °C
  • Kølespiralen kan nedsænkes kontinuerligt i væsker op til 100 C °med køleren slukket og kan bruges til at køle væske ned fra 100 C, men °den er ikke designet til kontinuerlig drift over 40 °C.
  • C2GR: -15 °C til 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 460 x 305 x 225 mm (D x W x H)
Kølekapacitet 350 W ved 20 °C, 110 W ved 0 °C
Temperaturområde 0 °C til 40 °C
Længde (metrisk) slange 925 mm
Elektriske krav 120/230 V
Spænding 120/230 V