Få mere at vide
Grant Instruments™ Kølede nedsænkningskølere
Artikelnummer. 11476487
Skift visning
Temperaturområde:
-15 °C til +40 °C
0 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Pakningsstørrelse
11476487 -15 °C til +40 °C Hver
11466487 0 °C til 40 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476487 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. C2GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23435.00 DKK
    21881.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1553.60 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Kølede dykkølere består af en kølespiral forbundet til en køleenhed med et fleksibelt rør. Udtræk varme kontinuerligt, mens badets kontrolenhed styrer temperaturen.
  • C1GR 0 ºC til 40 ºC
  • Kølespiralen kan nedsænkes kontinuerligt i væsker op til 100 C ºmed køleren slukket og kan bruges til at køle væske ned fra 100 C, men ºden er ikke designet til kontinuerlig drift over 40 ºC.
  • C2GR: -15 ºC til 40 ºC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 460 x 305 x 225 mm (D x W x H)
Kølekapacitet 400 W ved 20 °C, 320 W ved 0 °C, 170 W ved -10 °C
Temperaturområde -15 °C til +40 °C
Længde (metrisk) slange 925 mm
Elektriske krav 120/230 V
Spænding 120/230 V