Få mere at vide
Grant Instruments™ Kølede nedsænkningskølere
Artikelnummer. 11466487
Skift visning
Temperaturområde:
-15 °C til +40 °C
0 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Pakningsstørrelse
11466487 0 °C til 40 °C Hver
11476487 -15 °C til +40 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466487 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. C1GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21375.00 DKK
    19968.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1406.61 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kølede dykkølere består af en kølespiral forbundet til en køleenhed med et fleksibelt rør. Udtræk varme kontinuerligt, mens badets kontrolenhed styrer temperaturen.
  • C1GR 0 °C til 40 °C
  • Kølespiralen kan nedsænkes kontinuerligt i væsker op til 100 C °med køleren slukket og kan bruges til at køle væske ned fra 100 C, men °den er ikke designet til kontinuerlig drift over 40 °C.
  • C2GR: -15 °C til 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 460 x 305 x 225 mm (D x W x H)
Kølekapacitet 350 W ved 20 °C, 110 W ved 0 °C
Temperaturområde 0 °C til 40 °C
Længde (metrisk) slange 925 mm
Elektriske krav 120/230 V
Spænding 120/230 V