Få mere at vide
Julabo™ CORIO™ Køle-/varmecirkulator, CD-600F
Artikelnummer. 15440592
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
47 x 33 x 69 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15440592 47 x 33 x 69 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15440592 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9012704
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Velegnet til interne og eksterne applikationer
  • Model til interne og eksterne applikationer
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Meget stille
  • Nemt pumpeskift (intern og ekstern cirkulation)
  • Eksterne pumpetilslutninger (M16x1)
  • USB forbindelse
  • Pladsbesparende kølespiraldesign giver mere brugbar plads i badetanken
  • Badelåg og afløbshane medfølger
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Køleenhed uden sideventiler
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Ansøgninger:
Ideel til temperaturstyring af prøver i et cirkulationsbad eller til temperaturstyring af en ekstern applikation, for eksempel: måleceller, refraktometre, polarimetre, fotometre, viskosimeter, fermentorer, elektroforesekamre, kromatografisøjler, rotationsfordampere, rheometre med mere.
Tekniske data
Oversigt Kølemiddel: R404A
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde -35 °C til +150 °C
Type Kølet - Varmecirkulator
Varmekapacitet 2 kW
Model- CORIO CD-600F
Temperaturstabilitet ± 0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 47 x 33 x 69 cm
Vægt (metrisk) 36 kg