Få mere at vide
Labconco Kølet CentriVap Pro med glaslåg, 230 V 50 Hz, alle 50 Hz ledninger
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Behandl flere prøver såsom RNA og proteiner ved hjælp af kontrolleret centrifugalkraft, vakuum og temperatur, samtidig med at stabiliteten sikres.
- CentriVap Pro er den eneste tilgængelige koncentrator, der kombinerer et kølesystem, der køler ned til -10 °C, med en varmelegeme, der opvarmes til +100 °C for at nå brugerdefinerede temperaturer.
- Reducer dit laboratoriums miljøpåvirkning med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP), miljøvenligt naturgaskølemiddel.
- Tryk, temperatur, rotorhastighed og driftstid kan nemt indstilles med et tryk på et par knapper og gemmes i metodemenuen. Brugeren kan også ændre alle kørselsparametre, mens programmet er i gang.
- Det store kammer rummer en række rotorer, herunder et udvalg, der kan dobbeltstables for øget kapacitet på op til 312 prøverør eller 6 mikrotiterplader pr. kørsel.
- Et komplet sæt avancerede smarte funktioner giver dig fuld kontrol over dine samples. Tilpas kørselsparametre, registrer og download prøvedata, opsæt automatiske enhedsvarsler gennem
- Ethernet, og konfigurer enhedsindstillinger på en integreret 5-tommer kabel. Fuldfarve touchskærm.
- Forhandl sikkert 0,1 til 1% TFA, saltsyre, eddikesyre, hydrobromsyre, ammoniumhydroxid og natriumhydroxid.
- Indbygget metodemenu til behandling af almindelige laboratorieprøvetyper. Inkluderer tilstande til småskala lyofilisering og vakuumudtørring.
- Valgfrit PTFE-belagt kammer, syrebestandige lejer og en Hastelloy aksel giver øget syreresistens.
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | PTFE-belagt aluminium |
| Model- | CentriVap |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +100 °C |
| Volumen (metrisk) | Op til 50 ml |
| Inkluderer | Glaslåg |
| Kølet | Ja |
| Spænding | 230 V |
| Produkttype | Vakuumkoncentrator |