Få mere at vide
Labconco™ Nedkølet CentriVap Bordkoncentrator, 230 V, Schuko stik og stik
Shop alle Labconco Corporation produkter
Volumen (metrisk):
800 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Centrifugalkraft og vakuum koncentrerer hurtigt flere små prøver som RNA og proteiner
- Mikroprocessorkontrollerede køle- og varmesystemer beskytter sarte prøver mod varme under forarbejdning
- Programmering holder to temps og tider
- Sætpunkter for første og anden temps og køretider vælges separat, kan ændres mens programmet er i gang
- PREHEAT/COOL-knap aktiverer kølesystem og varmelegeme for at nå den indstillede temperatur
- Gemmer op til ni brugerdefinerede programmer
- Vælg aftageligt akryllåg eller opløsningsmiddelbestandigt glaslåg, hver med stor phenolfri lågpakning
- Udnyt centrifugalkraft, vakuum og varme
- Børstet, rustfrit stål og gletsjerhvidt, epoxybelagt stål udvendigt med blå accenter
- 300 W varmelegeme øger temperaturen i trin på én grad op til 100° C
- Quick-Start One Button Start Up for samtidig at aktivere rotor, varmelegeme, timere og vakuumpumpe
- Børsteløs motor roterer op til 1725 rpm
- Quick-Stop systemet stopper vakuumpumpen, åbner ventilen og stopper rotor
- Automatisk vakuumudløsningsventil
- Låglås med sikkerhedssensorer
- Letlæselig LCD-skærm
- Separate varme- og køretider, hver fra 1 til 999 min.
- Lydalarm signalerer fuldførelse af sætpunkts driftstid
- Elektrisk stikkontakt muliggør tilslutning af tilbehørsvakuumpumpe
- Vakuumpumpe har hurtigfrakoblingsbeslag for tilslutning af vakuummåler
- 12 tommer dia. kammeret rummer en bred vifte af rotorer, herunder mikrotiterpladerotorer til 96-brøndsplader
- Dimensioner lukket (B x D x H): 37,3 x 49 x 29,6 cm (14,7 x 19,3 x 11,7 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer | CE |
| Elektrisk vurdering | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Holder | Rotorer |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 108 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 49 kg |
| Type | CentriVap nedkølet bordkoncentrator |
| Spænding | 230 V |
| Volumen (metrisk) | 800 ml |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 100 °C |
| Vis mere |