Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert-cellekulturpakke
Artikelnummer. 17141925 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 750 ml
4 x 1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
17141925 4 x 1000 ml
17161925 4 x 750 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17141925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert-pakken er en anvendelsesdrevet centrifugepakke for at sikre bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol.
Let at bruge:
  • Enestående kapacitet til at behandle 40x50 ml koniske rør på én gang under bioindeslutningscertificerede låg
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet, og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 1000 ml
Maks. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kølet Nej
Inkluderer Centrifuge, 4 x 1000 mL rotor, spande, bioindeslutningslåg, 50 mL koniske adaptere, 15 mL koniske adaptere
Model- GT4 ekspert-cellekulturpakke, ventileret
Rotor Ja
Ventileret Ja
Elektriske krav 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Produkttype Ventileret centrifugecellekulturpakke GT4 Expert