Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert-pakke
Artikelnummer. 17191925 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rotor:
Ja
Kølet:
Ja
Nej
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotor Kølet
17191925 Ja Ja
17171925 Ja Ja
17181925 Ja Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17191925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67480.00 DKK
    43273.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 24206.45 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Indeholder
GT2R Refrigerated Centrifuge ekspertsæt
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert-pakken er en anvendelsesdrevet centrifugepakke for at sikre bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol.
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet, og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kølet Ja
Inkluderer Centrifuge, H-Flex-rotor, spande, bioindeslutningslåg, 50 mL koniske adaptere, 15 mL koniske adaptere, mikropladeadaptere.
Rotor Ja
Elektriske krav 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Produkttype Centrifugepakke