Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arctic A45HC kølecirkulationspumper
Artikelnummer. p-9240000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Controller type:
AC
PC
SC
Spænding:
230 V
230V
Artikelnummer. 17132284
Brand: Thermo Scientific™ 1545401HC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Kølebadscirkulatorer har et robust kølesystem, der sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt med en kølekapacitet på op til 800 watt. Naturlige kulbrinte (HC) kølemidler med miljøvenlige, lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) på udvalgte modeller.
Thermo Scientific™ Arctic Series kølebadscirkulatorer tilbyder enestående køleeffekt, ekspansive temperaturområder, kraftige kraft-/sugepumper og sofistikeret digital kontrolteknologi designet til at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed af dine væsketemperaturkontrolprocedurer. Det rustfri stålreservoir tilbydes i flere kapaciteter med en række forskellige reservoiråbninger og dybdedimensioner for maksimal anvendelsesfleksibilitet.
  • Tilpasset løsning til at imødekomme ’dagens og morgendagens behov
  • Omfattende udvalg af temperaturområder, pumpekapaciteter og badvolumener med førende garantidækning
  • Udvalg af intuitive skærme til at understøtte din applikation og dit budget
  • En række tilbehør og indsatser til prøvesikkerhed og -styring
  • Robust pålidelighed selv i de mest krævende applikationer
  • Digital kontrolteknologi til præcis temperaturkontrol og stabilitet
  • Robust, kraftig pumpekapacitet til ekstern væskecirkulation
  • Stort volumen, korrosionsbestandigt arbejdsområde i rustfrit stål
  • Støtte til dig og miljøet
  • Teknisk ekspertise og support lige ved hånden
  • Service leveret af dedikeret lokale, depot- og tekniske supportteam
  • Bæredygtighed i tankerne med vandbesparelse, energibesparende muligheder og nul affaldsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type SC
Oversigt Cirkulationspumpe med opvarmet kølebad
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certificeringer/compliance UL/CSA/IEC/EN
Kommunikation RS232
Kølekapacitet 900 watt
Flowhastighed Maksimalt 24
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde Maksimalt 200°
Vise Digital
Ekstern Cirkulation Ja
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangeadaptere til ekstern cirkulation, 6 fod. netledning og arbejdsområdedæksel
Maks. Tryk 560/8.12
Maks. Sugning 20 LPM
Model- A45
Produktlinje Cirkulator med opvarmet kølebad
Kølemiddel R290
Temperatur nøjagtighed +/- 0,5°
garanti 3 år
Arbejdsområde 7,9 x 6,8 x 7,2 tommer.
Dimensioner (D x B x H) 23,8 x 15,1 x 31 tommer.
Længde (engelsk) 39 tommer
Længde (engelsk) Interiør 7.2 tommer
Længde (metrisk) 99 cm
Bredde (metrisk) interiør 184 cm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (engelsk) Interiør 7,9 tommer
Højde (metrisk) interiør 200 cm
Dybde (engelsk) 39 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 7,9 tommer
Dybde (metrisk) 99 cm
Dybde (metrisk) interiør 200 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 122 lbs.
Vægt (engelsk) 150 lbs.
Vægt (metrisk) 68 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50,60 Hz