Beskrivelse
Thermo Scientific™ Arctic Series kølebadscirkulatorer tilbyder enestående køleeffekt, ekspansive temperaturområder, kraftige kraft-/sugepumper og sofistikeret digital kontrolteknologi designet til at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed af dine væsketemperaturkontrolprocedurer. Det rustfri stålreservoir tilbydes i flere kapaciteter med en række forskellige reservoiråbninger og dybdedimensioner for maksimal anvendelsesfleksibilitet.
- Tilpasset løsning til at imødekomme ’dagens og morgendagens behov
- Omfattende udvalg af temperaturområder, pumpekapaciteter og badvolumener med førende garantidækning
- Udvalg af intuitive skærme til at understøtte din applikation og dit budget
- En række tilbehør og indsatser til prøvesikkerhed og -styring
- Robust pålidelighed selv i de mest krævende applikationer
- Digital kontrolteknologi til præcis temperaturkontrol og stabilitet
- Robust, kraftig pumpekapacitet til ekstern væskecirkulation
- Stort volumen, korrosionsbestandigt arbejdsområde i rustfrit stål
- Støtte til dig og miljøet
- Teknisk ekspertise og support lige ved hånden
- Service leveret af dedikeret lokale, depot- og tekniske supportteam
- Bæredygtighed i tankerne med vandbesparelse, energibesparende muligheder og nul affaldsproduktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Controller type | AC |
| Oversigt | Cirkulationspumpe med opvarmet kølebad |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Certificeringer/compliance | UL/CSA/IEC/EN |
| Kommunikation | RS232 |
| Kølekapacitet | 900 watt |
| Flowhastighed | Maksimalt 24 |
| Pumpetype | Kraftpumpe, sugepumpe |
| Temperaturområde | Højst 200 °C |
| Vis mere |