Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arctic A45HC kølecirkulationspumper
Artikelnummer. 17132284 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Controller type:
AC
PC
SC
Spænding:
230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Spænding
17132284 SC 230 V
17142284 AC 230 V
17152284 PC 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17132284 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1545401HC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific™ Kølebadscirkulatorer har et robust kølesystem, der sikrer, at prøver og applikationer kan afkøles hurtigt med en kølekapacitet på op til 800 watt. Naturlige kulbrinte (HC) kølemidler med miljøvenlige, lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) på udvalgte modeller.
Thermo Scientific™ Arctic Series kølebadscirkulatorer tilbyder enestående køleeffekt, ekspansive temperaturområder, kraftige kraft-/sugepumper og sofistikeret digital kontrolteknologi designet til at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed af dine væsketemperaturkontrolprocedurer. Det rustfri stålreservoir tilbydes i flere kapaciteter med en række forskellige reservoiråbninger og dybdedimensioner for maksimal anvendelsesfleksibilitet.
  • Tilpasset løsning til at imødekomme ’dagens og morgendagens behov
  • Omfattende udvalg af temperaturområder, pumpekapaciteter og badvolumener med førende garantidækning
  • Udvalg af intuitive skærme til at understøtte din applikation og dit budget
  • En række tilbehør og indsatser til prøvesikkerhed og -styring
  • Robust pålidelighed selv i de mest krævende applikationer
  • Digital kontrolteknologi til præcis temperaturkontrol og stabilitet
  • Robust, kraftig pumpekapacitet til ekstern væskecirkulation
  • Stort volumen, korrosionsbestandigt arbejdsområde i rustfrit stål
  • Støtte til dig og miljøet
  • Teknisk ekspertise og support lige ved hånden
  • Service leveret af dedikeret lokale, depot- og tekniske supportteam
  • Bæredygtighed i tankerne med vandbesparelse, energibesparende muligheder og nul affaldsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type SC
Oversigt Cirkulationspumpe med opvarmet kølebad
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certificeringer/compliance UL/CSA/IEC/EN
Kommunikation RS232
Kølekapacitet 900 watt
Flowhastighed Maksimalt 24
Pumpetype Kraftpumpe, sugepumpe
Temperaturområde Maksimalt 200°
Vise Digital
Ekstern Cirkulation Ja
Inkluderer 8 mm og 12 mm slangeadaptere til ekstern cirkulation, 6 fod. netledning og arbejdsområdedæksel
Maks. Tryk 560/8.12
Maks. Sugning 20 LPM
Model- A45
Produktlinje Cirkulator med opvarmet kølebad
Kølemiddel R290
Temperatur nøjagtighed +/- 0,5°
garanti 3 år
Arbejdsområde 7,9 x 6,8 x 7,2 tommer.
Dimensioner (D x B x H) 23,8 x 15,1 x 31 tommer
Længde (engelsk) 39 tommer
Længde (engelsk) Interiør 7.2 tommer
Længde (metrisk) 99 cm
Bredde (metrisk) interiør 184 cm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (engelsk) Interiør 7,9 tommer
Højde (metrisk) interiør 200 cm
Dybde (engelsk) 39 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 7,9 tommer
Dybde (metrisk) 99 cm
Dybde (metrisk) interiør 200 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 122 lbs.
Vægt (engelsk) 150 lbs.
Vægt (metrisk) 68 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50,60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.