Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kølemiddelpakke Phase Change Gel
Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C (30 °F)
-23 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Formel med faseskift holder 15 % længere end standard gelpakker
- Fire formuleringer fra 32 til -10 °F (0 til -23 °C)
- Ugiftig og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (metrisk) Udvendig | 19.7 cm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 10,5 tommer |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 7,75 tommer. |
| Længde (metrisk) Udvendig | 26.7 cm |
| Højde (engelsk) Udvendig | 1,18 tommer. |
| Højde (metrisk) Udvendig | 3 cm |
| Vægt (engelsk) | 48 oz. |
| Vægt (metrisk) | 1360 g |
| Kapacitet (metrisk) | 1419.5 mL |
| Oversigt | Phase Change Cold Pack, blød, 30F, 48 oz |
| Vis mere |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido