Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kølemiddelpakke Phase Change Gel
Artikelnummer. 12348717 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C (30 °F)
-23 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
12348717 -1 °C (30 °F) Pakke med 6
12378717 -23 °C Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12348717 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0634776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 DKK
    284.86 DKK / Pakke med 6
    Spare 12.14 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold følsomme materialer ved den rigtige temperatur. Vender tilbage til geltilstand ved optøning.
  • Formel med faseskift holder 15 % længere end standard gelpakker
  • Fire formuleringer fra 32 til -10 °F (0 til -23 °C)
  • Ugiftig og genanvendelig
Tekniske data
Bredde (metrisk) Udvendig 19.7 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 10,5 tommer
Bredde (engelsk) Udvendig 7,75 tommer.
Længde (metrisk) Udvendig 26.7 cm
Højde (engelsk) Udvendig 1,18 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 3 cm
Vægt (engelsk) 48 oz.
Vægt (metrisk) 1360 g
Kapacitet (metrisk) 1419.5 mL
Oversigt Phase Change Cold Pack, blød, 30F, 48 oz
Temperaturområde (metrisk) -1 °C (30 °F)
Dimensioner (LxBxH) 26.7 x 19.7 x 3 cm