Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Eclipse professionelt optisk håndholdt refraktometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12343529
Artikelnummer. 12343529
Brand: Bellingham Stanley™ 4546
Håndholdte refraktometre er billige, bærbare instrumenter, der bruges til på stedet at bestemme brydningsindeks (RI) for væsker eller koncentrationen af opløsninger. Eclipse refraktometre tilbyder et udvalg af skalaer og kan bruges i en lang række applikationer på tværs af mange og forskellige industrier.
  • Rækkevidde: frostvæske -% Ethylenglycol 0 til 60; %Propylen Glocol 0 til 60
  • Enkel nuljustering med lås
  • Skraveret synsfelt for skelnen
  • Høj præcision, klar skala
  • Let at rengøre prisme
  • Unik prøve“ drible” funktion
  • Lav vægt
  • Anti-roll støtter
  • Push-on prismeklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Håndholdt refraktometer
Skala Range 0 til 60 Brix
Inkrementer 2.5
Skala Type Frostvæske -% vol.koncentration, ethylenglycol og propylenglycol
Til brug med (applikation) Måling af varmeoverførselsvæsker i klimaanlæg, varmevekslere, pasteurisatorer og væskebaserede radiatorsystemer, belastning af bilproducentens kølesystem og mere
Inkluderer Kalibreringscertifikat, skum bæretaske og brugsanvisning